ENA458427160
Enamine
3-ethoxy-4-(2-hydroxyethoxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-ethoxy-4-(2-hydroxyethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-2-14-11-7-9(8-13)3-4-10(11)15-6-5-12/h3-4,7-8,12H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
MDSJUPYTWLSFBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227949
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227949
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)