Merck
ENA458426679
Enamine
2-methoxypentanal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
MDL number:
Iupac Name
2-methoxypentanal
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-3-4-6(5-7)8-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SSLGGSKKCVXQHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)