Merck
ENA458425824
Enamine
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.33
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-12-7-8-13(2)9-3-5-10(6-4-9)16(11,14)15/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3,(H2,11,14,15)
InChI key
XQOXJDNCGZUKDU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)