ENA458425617
Enamine
(2R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
Clave InChI
VUEDLLVHFJZRCC-PPHPATTJSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)