Merck
ENA458424791
Enamine
2-hydroxyethane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.15
Número MDL:
mp
42-44
Iupac Name
2-hydroxyethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H7NO3S/c3-7(5,6)2-1-4/h4H,1-2H2,(H2,3,5,6)
Clave InChI
BLGJHQMNSBYLEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
Melting Point
42-44
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)