Merck
ENA458424394
Enamine
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24
Número MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c12-11(8-14)7-13-6-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2
Clave InChI
OCJUAGWCCHXMJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)