Merck
ENA457511264
Enamine
N-[(1,3-thiazol-2-yl)methyl]cyclopropanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-ylmethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-2-6(1)9-5-7-8-3-4-10-7/h3-4,6,9H,1-2,5H2
Clave InChI
ACDDRSZQTWAHFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)