ENA457510171
Enamine
2-(carboxymethyl)thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
mp
207-209
Iupac Name
2-(carboxymethyl)-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O4S/c8-6(9)3-5-4(7(10)11)1-2-12-5/h1-2H,3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
RUFLXAZKSIUZLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221302
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)