Merck
ENA457510158
Enamine
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.08
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10(8)13(14)15/h1-5H,12H2
Clave InChI
MQNYSLDYJQCSDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)