ENA457510105
Enamine
5-fluorobenzene-1,3-diamine
About This Item
mp
263-266
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,8-9H2
Clave InChI
LIYOGZUQGPRENF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)