Merck
ENA457510053
Enamine
(2-bromoethyl)trimethylsilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-bromoethyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
HYRIFSNOTHOUQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)