Merck
ENA457509307
Enamine
[4-methyl-6-(methylsulfanyl)pyridin-3-yl]boronic acid hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
219.5
Número MDL:
Iupac Name
(4-methyl-6-(methylthio)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BNO2S.ClH/c1-5-3-7(12-2)9-4-6(5)8(10)11;/h3-4,10-11H,1-2H3;1H
Clave InChI
QDMGEXKRIGAIBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220370
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220370
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)