Merck
ENA457508839
Enamine
2-(3-methylpiperidin-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-methyl-1-piperidinyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9-3-2-6-14(8-9)11-7-10(12(15)16)4-5-13-11/h4-5,7,9H,2-3,6,8H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
OPDQXUZZPJEEHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218379
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218379
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)