Merck
ENA457508565
Enamine
2-(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.61
MDL number:
mp
85-86
Iupac Name
(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c9-7-1-2-8(11)6(5-7)3-4-10/h1-2,5H,3,11H2
InChI key
AJEIHTPUDXXQII-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
85
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
Melting Point
85-86
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)