Merck
ENA457508377
Enamine
tert-butyl N-(1,3-thiazol-5-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1,3-thiazol-5-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-13-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
FFBWDCMWXFIZAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207845
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207845
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)