Merck
ENA457508287
Enamine
2-methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-5-4-6(12(13)14)2-3-7(5)8(9,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
NWCDDUFGSQYJRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188536
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)