ENA457508150
Enamine
thieno[3,2-b]pyridine-6-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
thieno[3,2-b]pyridine-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S2/c8-13(10,11)5-3-7-6(9-4-5)1-2-12-7/h1-4H,(H2,8,10,11)
InChI key
QFKUYRBCPRBKCS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216248
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216248
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)