Merck
ENA455585492
Enamine
methyl 2-(cyclopropylmethyl)prop-2-enoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(cyclopropylmethyl)acrylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-6(8(9)10-2)5-7-3-4-7/h7H,1,3-5H2,2H3
Clave InChI
VNQMVNNXQMHOKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213437
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)