ENA448969881
Enamine
1,4-dioxepan-6-one
About This Item
Iupac Name
1,4-dioxepan-6-one
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-5-3-7-1-2-8-4-5/h1-4H2
Clave InChI
ZBEJPWPZAMESBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)