ENA448969876
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4,7,16H
InChI key
HGNBZXDFLLAPLI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)