Merck
ENA448969624
Enamine
O-(3-chloroprop-2-en-1-yl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144
Iupac Name
(1E)-3-(aminooxy)-1-chloro-1-propene hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6ClNO.ClH/c4-2-1-3-6-5;/h1-2H,3,5H2;1H/b2-1+;
Clave InChI
GZDAGPDHXQKVHK-TYYBGVCCSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215782
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215782
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)