ENA448969388
Enamine
6-methoxy-3,5-dimethylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
mp
84-86
Iupac Name
6-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(2)9(12-3)10-8(6)5-11/h4-5H,1-3H3
InChI key
BGWDZLFOJIYEKB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214657
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)