Merck
ENA448969367
Enamine
4-(methoxycarbonyl)thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.19
Número MDL:
mp
108-110
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O4S/c1-11-7(10)5-3-12-2-4(5)6(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
CLHYGZGCRAMYSW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214585
Melting Point
108-110
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214585
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)