Merck
ENA448969173
Enamine
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.27
Número MDL:
Iupac Name
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-13-6-8-4-2-3-5-9(8)7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
ZNLFCAGGFBIXKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213965
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213965
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)