ENA448969171
Enamine
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-9-7(5-6-8)3-2-4-7/h8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
HPJUHUIVVYLGSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)