ENA448969134
Enamine
1-(4-chlorophenyl)imidazolidin-2-one
About This Item
mp
178-179
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
Clave InChI
IZAHIGCYGOLFQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)