ENA448969080
Enamine
3,3-dimethyl-4-(pyridin-4-yl)azetidin-2-one
About This Item
Iupac Name
3,3-dimethyl-4-(pyridin-4-yl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-10(2)8(12-9(10)13)7-3-5-11-6-4-7/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
KYLMCPQKMNYJGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)