Merck
ENA448969067
Enamine
3-hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.13
Número MDL:
Iupac Name
3-hydrazino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3/c7-6(8,9)5-4(12-10)2-1-3-11-5/h1-3,12H,10H2
Clave InChI
VLSDMVBPNKNIKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213692
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)