Merck
ENA448968933
Enamine
2-(pentafluorophenyl)propanedinitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.11
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(perfluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9HF5N2/c10-5-4(3(1-15)2-16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h3H
InChI key
NNKSZJVBSCFEQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213707
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)