ENA448968900
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanedinitrile
About This Item
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6(4-12)5-13/h1-3,6H
InChI key
PWLHIJMILJMKKY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)