ENA448968683
Enamine
(2-bromoethoxy)cyclobutane
About This Item
Iupac Name
(2-bromoethoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-4-5-8-6-2-1-3-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
IOGJSQPKPOTIOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)