ENA448968343
Enamine
tert-butyl 3-amino-2,4-dimethylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-2,4-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-8-6-7-14(9(2)10(8)13)11(15)16-12(3,4)5/h8-10H,6-7,13H2,1-5H3
Clave InChI
XPZSDTBGIYPHNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211539
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)