Merck
ENA448968027
Enamine
3-amino-N-ethyl-N-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-N-ethyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-12(2)10(13)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7H,3,11H2,1-2H3
Clave InChI
URNKFNQWYLXELN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204583
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)