Merck
ENA447959125
Enamine
8-ethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
Iupac Name
8-ethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-2-8-4-3-5-9-10(12)6-7-13-11(8)9/h3-5H,2,6-7H2,1H3
Clave InChI
PMQXQLMMLFHILC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75774
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75774
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)