Merck
ENA447958831
Enamine
2-ethyl-5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethyl-5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-3-5-8-6(7(9)10)4(2)11-5/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
JLDIHJOTWRRRRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210880
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210880
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)