Merck
ENA447958455
Enamine
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.22
Número MDL:
Iupac Name
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)16-9-3-1-2-8(6-9)10(15)7-4-5-7/h1-3,6-7,10H,4-5,15H2
Clave InChI
SKFFZVPWHBHILQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)