Merck
ENA447958330
Enamine
2-bromo-1-(5-bromopyrazin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
360.83
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(5-bromopyrazin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H4Br2N2O.BrH/c7-1-5(11)4-2-10-6(8)3-9-4;/h2-3H,1H2;1H
Clave InChI
ZNXVUIOXADUDAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210868
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210868
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)