Merck
ENA447958276
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-(oxolan-3-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.75
Número MDL:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl (tetrahydrofuran-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O3.ClH/c14-11(13-10-4-6-15-7-10)16-8-9-3-1-2-5-12-9;/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
WFGVPDLAHVSVNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)