ENA447957529
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine
About This Item
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-11-3-5(7-1)6-8-4-9-10-6/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9,10)
InChI key
PITAOAMPNWOWCJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205616
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)