Merck
ENA447957528
Enamine
cyclopropylmethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.64
Número MDL:
Iupac Name
cyclopropylmethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2/c10-8-4-11-7(3-12-8)9(13)14-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2
Clave InChI
HJMSFAAVTNEKCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205612
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205612
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)