ENA447956112
Enamine
2-bromo-4-(propan-2-yl)phenol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127045-100MG
EUR 152,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127045-100MG
EUR 152,90
Iupac Name
2-bromo-4-isopropylphenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI key
BHZOYEUHMVUPJQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045