Merck
ENA447955996
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.17
MDL number:
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-5,11H,10H2,1H3
InChI key
GGLVPXOCSQMWKL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)