Merck
ENA447955834
Enamine
cyclobutyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.71
Número MDL:
Iupac Name
cyclobutyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N.ClH/c13-12(14,15)10-6-2-5-9(7-10)11(16)8-3-1-4-8;/h2,5-8,11H,1,3-4,16H2;1H
Clave InChI
IXYBCGMWYAXCSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204849
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204849
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)