ENA447955746
Enamine
5-bromo-6-nitro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
About This Item
Iupac Name
5-bromo-6-nitroisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O3/c9-6-1-4-3-10-8(12)5(4)2-7(6)11(13)14/h1-2H,3H2,(H,10,12)
Clave InChI
NSZNCBCSKKEKTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202660
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)