Merck
ENA444725373
Enamine
3-chloro-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3/c8-6-3-10-7-2-1-5(9)4-11(6)7/h3,5H,1-2,4,9H2
Clave InChI
VQLNJVLFIVVBNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203007
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203007
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)