ENA444725308
Enamine
3-bromo-2,2-difluoropropan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H5BrF2O/c4-1-3(5,6)2-7/h7H,1-2H2
Clave InChI
JCDHRVTXINIMAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)