Merck
ENA444723683
Enamine
4-bromo-2-chloro-1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-1H-imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.68
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C9H16BrClN2OSi/c1-15(2,3)5-4-14-7-13-6-8(10)12-9(13)11/h6H,4-5,7H2,1-3H3
Clave InChI
FKNAHPMWQIYQCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199762
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199762
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)