Merck
ENA444723299
Enamine
5-(quinolin-8-yl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.23
Número MDL:
Iupac Name
5-(8-quinolinyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)12-7-6-11(18-12)10-5-1-3-9-4-2-8-15-13(9)10/h1-8H,(H,16,17)
Clave InChI
GFHVRHGCUMUTBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198096
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)