Merck
ENA444722922
Enamine
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-9-12)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
Clave InChI
PGUSALGFGXVARB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)