ENA432540567
Enamine
3-amino-2-methylpropane-1,2-diol
About This Item
mp
35-36
Iupac Name
3-amino-2-methyl-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-4(7,2-5)3-6/h6-7H,2-3,5H2,1H3
Clave InChI
RBOBRXOSWNUVEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
Melting Point
35-36
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)